1-Benzothiophene-2-carboxamide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A12292.03
A12292.06
A12292.03EA
46
EUR
A12292.03
A12292.06
1-Benzothiophene-2-carboxamide 97%
1-Benzothiophene-2-carboxamide
Purity: 97%
CAS No.: 6314-42-7
Molecular Formula: C9H7NOS
Formula Weight: 177.23
Melting Point: 176-178°
Beilstein Reference: 4467
MDL No.: MFCD00052505
Fórmula:
C₉H₇NOS Ponto de Fusão: 176…178 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00052505 Número CAS: 6314-42-7 |