Penta-O-acetyl-β-D-galactopyranose 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A12163.14
A12163.22
A12163.14EA
82
EUR
A12163.14
A12163.22
Penta-O-acetyl-β-D-galactopyranose 98%
Penta-O-acetyl-beta-D-galactopyranose
Purity: 98%
CAS No.: 4163-60-4
Molecular Formula: C16H22O11
Formula Weight: 390.34
Melting Point: 142-146°
Beilstein Reference: 98853
Optical Rotation: +24° (c=4 in chloroform)
MDL No.: MFCD00063259
Fórmula:
C₁₆H₂₂O₁₁ Ponto de Fusão: 142…146 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00063259 Número CAS: 4163-60-4 EINECS: 224-008-0 |