Print…
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 1-Ethyl-3-methylpyrazole-5-carboxylic acid
A11561.03 A11561.06
A11561.03EA 64.7 EUR
A11561.03 A11561.06
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97%
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 50920-65-5 Molecular Formula: C7H10N2O2 Formula Weight: 154.17 Melting Point: 137-140° MDL No.: MFCD00156147
Fórmula: C₇H₁₀N₂O₂
Peso Molecular: 154.17 g/mol
Ponto de Fusão: 137…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00156147
Número CAS: 50920-65-5