Print…
p-Toluenesulphinic acid sodium salt, (máx. 5% H₂O) 97% (peso seco)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A11430.14 A11430.22 A11430.36
A11430.14EA 38.5 EUR
A11430.14 A11430.22 A11430.36
p-Toluenesulphinic acid sodium salt, (máx. 5% H₂O) 97% (peso seco)
p-Toluenesulphinic acid sodium salt
Purity: 97% CAS No.: 824-79-3 Molecular Formula: C7H7NaO2S Formula Weight: 178.19 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4621454 MDL No.: MFCD00149640
Fórmula: C₇H₇NaO₂S
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149640
Número CAS: 824-79-3
EINECS: 212-538-5