2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acetonitrile 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-(Benzo[d]thiazol-2-yl)acetonitrile
A11343.06
A11343.14
A11343.06EA
68.6
EUR
A11343.06
A11343.14
2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acetonitrile 98%
2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acetonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 56278-50-3
Molecular Formula: C9H6N2S
Formula Weight: 174.23
Melting Point: 99-103°
Beilstein Reference: 128460
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00051633
Fórmula:
C₉H₆N₂S Ponto de Fusão: 99…103 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051633 Número CAS: 56278-50-3 ADR: 6.1,III |