L-Alanine ethyl ester hydrochloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A11271.06
A11271.14
A11271.06EA
45.8
EUR
A11271.06
A11271.14
L-Alanine ethyl ester hydrochloride ≥98%
L-Alanine ethyl ester hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 1115-59-9
Molecular Formula: C5H11NO2.HCl
Formula Weight: 153.61
Melting Point: 74-78°
Beilstein Reference: 3594395
Optical Rotation: +2.9° (c=2.5 in water)
MDL No.: MFCD00063662
Fórmula:
C₅H₁₁NO₂ Ponto de Fusão: 74…78 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00063662 Número CAS: 1115-59-9 EINECS: 214-225-9 |