(1H-Benzoimidazol-2-ylsulphanyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A11221.06
A11221.14
A11221.06EA
64.6
EUR
A11221.06
A11221.14
(1H-Benzoimidazol-2-ylsulphanyl)acetic acid 98%
(1H-Benzoimidazol-2-ylsulphanyl)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 3042-00-0
Molecular Formula: C9H8N2O2S
Formula Weight: 208.24
Melting Point: ca 215° dec.
Beilstein Reference: 11825
MDL No.: MFCD00022673
Fórmula:
C₉H₈N₂O₂S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00022673 Número CAS: 3042-00-0 |