1-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98%
CAS No.: 1192-58-1
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.5610
Boiling Point: 88-90°/22mm
Beilstein Reference: 107811
MDL No.: MFCD00003087
Fórmula:
C₆H₇NO Ponto de ebulição: 88…90 °C (22 mmHg) Densidade: 1,074 Ponto de Inflamação: 72 °C (161 °F) |
Número MDL :
MFCD00003087 Número CAS: 1192-58-1 EINECS: 214-755-0 |