Print…
3,3'-Oxydipropionitrile 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Bis(2-cyanoethyl) Ether
A11005.09 A11005.18
A11005.09EA 54.9 EUR
A11005.09 A11005.18
3,3'-Oxydipropionitrile 98%
3,3'-Oxydipropionitrile
Purity: 98% CAS No.: 1656-48-0 Molecular Formula: O(CH2CH2CN)2 Formula Weight: 124.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4400 Boiling Point: 119-121°/1mm MDL No.: MFCD00001960
Fórmula: C₆H₈N₂O
Peso Molecular: 124.14 g/mol
Ponto de ebulição: 119…121 °C (1 mmHg)
Densidade: 1.043
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001960
Número CAS: 1656-48-0
EINECS: 216-750-9