Print…
Triethyl-4-phosphonocrotonate mistura cis- e trans- 94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A10995.09 A10995.14
A10995.09EA 114 EUR
A10995.09 A10995.14
Triethyl-4-phosphonocrotonate mistura cis- e trans- 94%
Triethyl-4-phosphonocrotonate
Purity: 94% CAS No.: 10236-14-3 Molecular Formula: C10H19O5P Formula Weight: 250.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4550 Boiling Point: 133-135°/0.4mm MDL No.: MFCD00009192
Fórmula: C₁₀H₁₉O₅P
Ponto de ebulição: 133…135 °C (0,4 mmHg)
Densidade: 1,130
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009192
Número CAS: 10236-14-3