Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride (mixture of isomers), tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A10982.36
A10982.0E
A10982.36EA
124
EUR
A10982.36
A10982.0E
Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride (mixture of isomers), tech.
Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride (mixture of isomers)
CAS No.: 25134-21-8
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.19
Flash Point: 135°(275°F)
Refractive Index: 1.5052
Boiling Point: 137-140°/10mm
MDL No.: MFCD00167036
Fórmula:
C₁₀H₁₀O₃ Ponto de ebulição: 137…140 °C (10 mmHg) Densidade: 1,232 Ponto de Inflamação: 135 °C (275 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00167036 Número CAS: 25134-21-8 EINECS: 246-644-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |