1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
EDC Methiodide, 3-(((Ethylimino)methylene)amino)-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium iodide, 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylcarbodiimide Methiodide
A10962.03
A10962.06
A10962.14
A10962.03EA
35.1
EUR
A10962.03
A10962.06
A10962.14
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide 98%
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide
Purity: 98%
CAS No.: 22572-40-3
Molecular Formula: CH3CH2N=C=N(CH2)3N(CH3)3I
Formula Weight: 297.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 90-92°
Beilstein Reference: 4162760
MDL No.: MFCD00011833
Fórmula:
CH₃CH₂N=C=N(CH₂)₃N(CH₃)₃I Ponto de Fusão: 90…92 °C |
Número MDL :
MFCD00011833 Número CAS: 22572-40-3 EINECS: 245-095-1 |