2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2,6-Dimethylpyrimidin-4-ol, 2,6-Dimethyl-4-pyrimidinol, 6-Hydroxy-2,4-dimethylpyrimidine
A10960.06
A10960.14
A10960.06EA
30.5
EUR
A10960.06
A10960.14
2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine 99%
2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine
Purity: 99%
CAS No.: 6622-92-0
Molecular Formula: C6H8N2O
Formula Weight: 124.14
Melting Point: 198-200°
Beilstein Reference: 114324
MDL No.: MFCD00006105
Fórmula:
C₆H₈N₂O Ponto de Fusão: 198…200 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006105 Número CAS: 6622-92-0 EINECS: 229-577-9 |