Print…
Isonicotinoyl chloride hydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A10863.09 A10863.18 A10863.30
A10863.09EA 49.7 EUR
A10863.09 A10863.18 A10863.30
Isonicotinoyl chloride hydrochloride 98%
Isonicotinoyl chloride hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 39178-35-3 Molecular Formula: C6H4ClNO.HCl Formula Weight: 178.01 Melting Point: 154-162° Beilstein Reference: 3626052 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00012830
Fórmula: C₆H₄ClNO
Ponto de Fusão: 154…162 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012830
Número CAS: 39178-35-3
EINECS: 254-331-2
ADR: 8,II