Print…
N-α-Benzoyl-L-arginine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Bz-Arg-OH, N-α-Benzoyl-L-Arginine
A10812.09 A10812.18
A10812.09EA 34.4 EUR
A10812.09 A10812.18
N-α-Benzoyl-L-arginine 99%
N-alpha-Benzoyl-L-arginine
Purity: 99% CAS No.: 154-92-7 Molecular Formula: C13H18N4O3 Formula Weight: 278.31 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 285° dec. MDL No.: MFCD00001763
Fórmula: C₁₃H₁₈N₄O₃
Peso Molecular: 278.312 g/mol
Ponto de Fusão: 285 °C (decomposição)
Número MDL : MFCD00001763
Número CAS: 154-92-7
EINECS: 205-837-7