2-Furoyltrifluoroacetone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4,4,4-Trifluoro-1-(furan-2-yl)butane-1,3-dione, 4,4,4-Trifluoro-1-(2-furyl)-1,3-butanedione
A10693.06
A10693.14
A10693.06EA
52.1
EUR
A10693.06
A10693.14
2-Furoyltrifluoroacetone 98%
2-Furoyltrifluoroacetone
Purity: 98%
CAS No.: 326-90-9
Molecular Formula: C8H5F3O3
Formula Weight: 206.12
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5280
Melting Point: 20-21°
Boiling Point: 203°
Beilstein Reference: 168085
MDL No.: MFCD00020935
Fórmula:
C₈H₅F₃O₃ Peso Molecular: 206.12 g/mol Ponto de ebulição: 203 °C Ponto de Fusão: 20…21 °C Densidade: 1.391 Ponto de Inflamação: 87 °C (188 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00020935 Número CAS: 326-90-9 EINECS: 206-315-1 |