Print…
Phenylglyoxal monohydrate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2-Dihydroxy-1-phenylethan-1-one, Benzoylformaldehyde, Phenylglyoxal hydrate, 2,2-Dihydroxyacetophenone
A10677.06 A10677.14 A10677.22
A10677.06EA 53.3 EUR
A10677.06 A10677.14 A10677.22
Phenylglyoxal monohydrate 97%
Phenylglyoxal monohydrate
Purity: 97% CAS No.: 1075-06-5 Molecular Formula: C8H6O2.H2O Formula Weight: 152.15 (134.12anhy) Melting Point: 71-77° Boiling Point: 142°/125mm Beilstein Reference: 1854721 MDL No.: MFCD00149499
Fórmula: C₈H₆O₂·H₂O
Peso Molecular: 152.15 g/mol (134.12 anhy)
Ponto de ebulição: 142 °C (125 mmHg)
Ponto de Fusão: 71…77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149499
Número CAS: 1075-06-5
EINECS: 214-036-1