Sulphonazo III sodium salt ≥96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A10486.06
A10486.14
A10486.06EA
98.9
EUR
A10486.06
A10486.14
Sulphonazo III sodium salt ≥96%
Sulphonazo III sodium salt
CAS No.: 68504-35-8
Molecular Formula: C22H12N4Na4O14S4
Formula Weight: 776.57
Melting Point: ≈300°
Beilstein Reference: 1900148
MDL No.: MFCD00003942
Fórmula:
C₂₂H₁₆N₄O₁₄S₄ Ponto de Fusão: ∼300 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003942 Número CAS: 68504-35-8 EINECS: 270-924-9 |