(2E)-3-[4-(Acetyloxy)-3-methoxyphenyl]acrylic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-(4-Acetoxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, 4-Acetoxy-3-methoxycinnamic acid
A10361.03
A10361.06
A10361.14
A10361.03EA
37.3
EUR
A10361.03
A10361.06
A10361.14
(2E)-3-[4-(Acetyloxy)-3-methoxyphenyl]acrylic acid ≥98%
(2E)-3-[4-(Acetyloxy)-3-methoxyphenyl]acrylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 2596-47-6
Molecular Formula: C12H12O5
Formula Weight: 236.22
Odour: Odourless
Melting Point: 193-196°
Beilstein Reference: 2218026
MDL No.: MFCD00014378
Fórmula:
C₁₂H₁₂O₅ Ponto de Fusão: 193…196 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014378 Número CAS: 2596-47-6 |