Print…
Polyethylene, pó 500 micron, baixa densidade
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A10239.22 A10239.0E A10239.36
A10239.22EA 32.9 EUR
A10239.22 A10239.0E A10239.36
Polyethylene, pó 500 micron, baixa densidade
Polyethylene (CAS 9002-88-4)
CAS No.: 9002-88-4 Molecular Formula: (CH2CH2)n Odour: Odourless MDL No.: MFCD00084423
Fórmula: (CH₂CH₂)n
Densidade: 0,92
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084423
Número CAS: 9002-88-4
Merck Index: 14,7567