Atropine sulphate monohydrate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A10236.09
A10236.18
A10236.09EA
58.6
EUR
A10236.09
A10236.18
Atropine sulphate monohydrate ≥98%
Atropine sulfate monohydrate
Purity: 98+%
CAS No.: 5908-99-6
Molecular Formula: C34H46N2O6.H2SO4.H2O
Formula Weight: 694.84 (676.82anhy)
Melting Point: 187-192°
Beilstein Reference: 6109275
UN No.: UN1544
MDL No.: MFCD00074815
Fórmula:
C₁₇H₂₃NO₃ Ponto de Fusão: 187…192 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00074815 Número CAS: 5908-99-6 EINECS: 200-235-0 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,875 |