Print…
3,4-Methylenedioxycinnamic acid predominantemente trans 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)acrylic acid, 3-Piperonylacrylic acid, 3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)acrylic acid
A10122.14 A10122.22 A10122.36
A10122.14EA 67.6 EUR
A10122.14 A10122.22 A10122.36
3,4-Methylenedioxycinnamic acid predominantemente trans 99%
3,4-Methylenedioxycinnamic acid
Purity: 99% CAS No.: 2373-80-0 Molecular Formula: C10H8O4 Formula Weight: 192.17 Melting Point: ca 243° dec. Beilstein Reference: 84599 MDL No.: MFCD00005837
Fórmula: C₁₀H₈O₄
Peso Molecular: 192.17 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 243 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005837
Número CAS: 2373-80-0
EINECS: 219-151-0