Nickel molybdenum oxide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
89938.14
89938.22
89938.14EA
63.2
EUR
89938.14
89938.22
Nickel molybdenum oxide ≥98%
Nickel molybdenum oxide
Purity: 98%
CAS No.: 14177-55-0
Molecular Formula: NiMoO4
Formula Weight: 218.65
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016255
Fórmula:
NiMoO₄ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016255 Número CAS: 14177-55-0 EINECS: 238-034-5 |