Print…
Zinc molybdate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
89937.06 89937.14
89937.06EA 77.6 EUR
89937.06 89937.14
Zinc molybdate ≥98%
Zinc molybdate
Purity: 98% CAS No.: 13767-32-3 Molecular Formula: ZnMoO4 Formula Weight: 225.32 Physical Form: Powder Melting Point: 700°C MDL No.: MFCD00049622
Fórmula: MoO₄Zn
Ponto de Fusão: >700 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049622
Número CAS: 13767-32-3
EINECS: 237-377-8