Calcium pyrophosphate ≥96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
89836.30
89836.A1
89836.A7
89836.30EA
34.2
EUR
89836.30
89836.A1
89836.A7
Calcium pyrophosphate ≥96%
Calcium pyrophosphate
Purity: 96% min
CAS No.: 7790-76-3
Molecular Formula: Ca2P2O7
Formula Weight: 254.10
Physical Form: Powder
Density: 3.09
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1230°
MDL No.: MFCD00015983
Fórmula:
Ca₂O₇P₂ Ponto de Fusão: 1230 °C Densidade: 3,09 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015983 Número CAS: 7790-76-3 EINECS: 232-221-5 |