Titanium(IV) isobutoxide
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
89455.18
89455.30
89455.A1
89455.18EA
46.7
EUR
89455.18
89455.30
89455.A1
Titanium(IV) isobutoxide
Titanium(IV) isobutoxide
CAS No.: 681-98-1
Molecular Formula: C16H36O4Ti
Formula Weight: 340.34
Flash Point: 77°(171°F)
Physical Form: Melt
Density: 1.02
Refractive Index: 1.4950
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Yellow
Boiling Point: 296°
MDL No.: MFCD00015045
Fórmula:
C₁₆H₃₆O₄Ti Ponto de ebulição: 296 °C Densidade: 1,02 Ponto de Inflamação: 77 °C (171 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015045 Número CAS: 681-98-1 |