Gadolinium(III) acetate hydrate ≥99.9%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
89158.06
89158.14
89158.22
89158.06EA
30.3
EUR
89158.06
89158.14
89158.22
Gadolinium(III) acetate hydrate ≥99.9%
Gadolinium(III) acetate hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 100587-93-7
Molecular Formula: Gd(OOCCH3)3.xH2O
Formula Weight: 334.39(anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.611
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Boiling Point: dec.
Solubility: Soluble in water
MDL No.: MFCD00150116
Fórmula:
Gd(OOCCH₃)₃·xH₂O Peso Molecular: 334.39 g/mol (anhy) Ponto de ebulição: Decomp. Densidade: 1.611 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150116 Número CAS: 100587-93-7 EINECS: 240-204-9 |