Print…
Amberlyst® 15 (H) resina de troca iônica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
89079.18 89079.30 89079.A1
89079.18EA 35.9 EUR
89079.18 89079.30 89079.A1
Amberlyst® 15 (H) resina de troca iônica
Amberlyst® 15 (H)
CAS No.: 39389-20-3 Molecular Formula: Styrene-DVB; Strongly acidic macroreticular resin Physical Form: Beads Appearance: Pale brown Odour: Odourless MDL No.: MFCD00145841
Fórmula: (C₁₀H₁₀·C₈H₈O₃S)x
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00145841
Número CAS: 39389-20-3