Print…
Tetraammineplatinum(II) nitrate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
88960.03 88960.06
88960.03EA 203 EUR
88960.03 88960.06
Tetraammineplatinum(II) nitrate
Tetraammineplatinum(II) nitrate
CAS No.: 20634-12-2 Molecular Formula: H12N6O6Pt Formula Weight: 387.21 Physical Form: Powder/chunks Appearance: White Melting Point: 262° dec. UN No.: UN1477 MDL No.: MFCD00011624
Fórmula: H₁₂N₆O₆Pt
Peso Molecular: 387.216 g/mol
Ponto de Fusão: 262 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011624
Número CAS: 20634-12-2
EINECS: 243-929-9
ADR: 5.1 III