Iron(II) gluconate hydrate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
88726.36
88726.A3
88726.36EA
65
EUR
88726.36
88726.A3
Iron(II) gluconate hydrate ≥97%
Iron(II) gluconate hydrate
Purity: 97%
CAS No.: 22830-45-1
Molecular Formula: Fe[HOCH2(CHOH)4CO2]2.xH2O (x≈2)
Formula Weight: 446.19(anhy)
Physical Form: Granular
Melting Point: ca 140°
MDL No.: MFCD00150872
Fórmula:
C₁₂H₂₄FeO₁₅ Ponto de Fusão: ∼ 140 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150872 Número CAS: 22830-45-1 EINECS: 206-076-3 |