Print…
Solução de amônia concentrado para diluição em 0.1 N em solução aquosa, Acculute™ solução volumétrica padrão
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Hidróxido de amônio, Amoníaco
88576.LQ 88576.LS
88576.LQEA 74.6 EUR
88576.LQ 88576.LS
Solução de amônia concentrado para diluição em 0.1 N em solução aquosa, Acculute™ solução volumétrica padrão
Solução de amônia
One unit makes one liter of 0.1N solution after dilution.
Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Ammonia-like
Fórmula: NH₃
Peso Molecular: 35.05 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066650
Número CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6