Titanium nickel composite (70:30), pó -325 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
88384.22
88384.36
88384.22EA
267
EUR
88384.22
88384.36
Titanium nickel composite (70:30), pó -325 mesh
Titanium nickel composite
Molecular Formula: Ti:Ni; 70:30 wt%
Sensitivity: Air Sensitive
UN No.: UN3089
MDL No.: MFCD02091734
Fórmula:
Ti:Ni Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02091734 UN: 3089 ADR: 4.1,II |