Aluminum silicon ≥99% (baseado nos metais), pó -325 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
88322.22
88322.36
88322.22EA
126
EUR
88322.22
88322.36
Aluminum silicon ≥99% (baseado nos metais), pó -325 mesh
Aluminum silicon
Purity: 99%
CAS No.: 11145-27-0
Molecular Formula: Al:Si; 88:12 wt%
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
UN No.: UN1398
MDL No.: MFCD00143595
Fórmula:
Al:Si (88:12%) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00143595 Número CAS: 11145-27-0 UN: 1398 ADR: 4.3,III |