Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol complex
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
CAS No.: 14717-56-7
Molecular Formula: Zr[OCH(CH3)2]4.(CH3)2CHOH
Formula Weight: 387.67
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
Boiling Point: dec.
Solubility: Soluble in hot Isopropanol, warm hexane and toluene. Tends to precipitate over time
UN No.: UN3181
MDL No.: MFCD00075157
Fórmula:
C₁₅H₃₆O₅Zr Ponto de ebulição: Dec. Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00075157 Número CAS: 14717-56-7 EINECS: 218-522-4 ADR: 4.1,III |