Print…
Óxido de ferro (III) ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Ferric oxide, Ferric Oxide, (iron(III) oxide), Diiron trioxide
47247.A1 47247.18 47247.30
47247.A1EA 883 EUR
47247.A1 47247.18 47247.30
Óxido de ferro (III) ≥99.9% (baseado em metais)
Óxido de Ferro (III)
Purity: 99.9% CAS No.: 1309-37-1 Molecular Formula: Fe2O3 Formula Weight: 159.69 Physical Form: Powder Odour: Odourless Melting Point: 1565° MDL No.: MFCD00011008
Fórmula: Fe₂O₃
Peso Molecular: 159.69 g/mol
Ponto de Fusão: 1565 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011008
Número CAS: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Merck Index: 14,4028