Óxido de cério (IV) 20% em água, dispersão de nanopartículas <5.0nm APS Number Weighted, alto pH
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ceric oxide, Cerium dioxide
47240.22
47240.36
47240.22EA
222
EUR
47240.22
47240.36
Óxido de cério (IV) 20% em água, dispersão de nanopartículas <5.0nm APS Number Weighted, alto pH
Óxido de cério (IV)
CAS No.: 1306-38-3
Molecular Formula: CeO2
Formula Weight: 172.12
Physical Form: Liquid
Density: 1.23
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
pH: 8.0
MDL No.: MFCD00010933
Fórmula:
CeO₂ Peso Molecular: 172.11 g/mol Ponto de ebulição: 3468 Ponto de Fusão: 2000 Densidade: 1.23 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010933 Número CAS: 1306-38-3 EINECS: 215-150-4 Merck Index: 12,02035 |