Haematoxylin hydrate, (máx. 8% H₂O) ≥80% (peso seco), pó
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 80%
CAS No.: 517-28-2
Molecular Formula: C16H14O6.xH2O
Formula Weight: 302.29(anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Cream to brown
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 91399
MDL No.: MFCD00078111
Fórmula:
C₁₆H₁₄O₆·xH₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00078111 Número CAS: 517-28-2 EINECS: 208-237-3 Merck Index: 14,4637 |