Amido, solúvel 1% (w/v) em solução aquosa para titulações iodométricas
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
47209.AP
47209.K2
47209.K7
47209.M4
47209.APEA
35.8
EUR
47209.AP
47209.K2
47209.K7
47209.M4
Amido, solúvel 1% (w/v) em solução aquosa para titulações iodométricas
Amido, solúvel
CAS No.: 9005-84-9
Physical Form: Liquid for iodometric titrations
MDL No.: MFCD00082026
Fórmula:
(C₆H₁₀O₅)n Peso Molecular: 162.14 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00082026 Número CAS: 9005-84-9 EINECS: 232-686-4 Merck Index: 14,8799 |