Scandium(III) bromide, ultra seco ≥99.99% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Ampolado sob argônio
47199.03
47199.06
47199.03EA
212
EUR
47199.03
47199.06
Scandium(III) bromide, ultra seco ≥99.99% (baseado nos metais)
Scandium(III) bromide
Purity: 99.99%
CAS No.: 13465-59-3
Molecular Formula: ScBr3
Formula Weight: 284.67
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00016324
Fórmula:
Br₃Sc Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016324 Número CAS: 13465-59-3 EINECS: 236-699-6 |