tri-Seleneto de Bismuto ≥99.995% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
47198.03
47198.06
47198.03EA
54.7
EUR
47198.03
47198.06
tri-Seleneto de Bismuto ≥99.995% (baseado em metais)
tri-Seleneto de Bismuto
Purity: 99.999%
CAS No.: 12068-69-8
Molecular Formula: Bi2Se3
Formula Weight: 654.84
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 6.82
Melting Point: 710°
UN No.: UN3283
MDL No.: MFCD00014200
Fórmula:
Bi₂Se₃ Peso Molecular: 654.84 g/mol Ponto de Fusão: 710 °C Densidade: 6.82 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014200 Número CAS: 12068-69-8 EINECS: 235-104-7 UN: 3283 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,1278 |