Thulium(III) bromide, ultra seco ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Ampulado sob árgon
47196.03
47196.06
47196.03EA
227
EUR
47196.03
47196.06
Thulium(III) bromide, ultra seco ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Thulium(III) bromide
Purity: 99.99%
CAS No.: 14456-51-0
Molecular Formula: TmBr3
Formula Weight: 408.66
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 952°
Boiling Point: 1440°
MDL No.: MFCD00050138
Fórmula:
Br₃Tm Peso Molecular: 408.65 g/mol Ponto de ebulição: 1440 °C Ponto de Fusão: 952 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00050138 Número CAS: 14456-51-0 EINECS: 238-444-4 |