Cerium tribromide, ultra seco ≥99.99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Cerous bromide, Cerium(III) bromide hydrate, Cerium (III) bromide
Ampulado sob árgon
47194.03
47194.06
47194.14
47194.03EA
97.2
EUR
47194.03
47194.06
47194.14
Cerium tribromide, ultra seco ≥99.99% (baseado em metais)
Cerium tribromide
Purity: 99.99%
CAS No.: 14457-87-5
Molecular Formula: CeBr3
Formula Weight: 379.83
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 5.18
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 733°
Boiling Point: 1560°
MDL No.: MFCD00016004
Fórmula:
CeBr₃ Peso Molecular: 379.83 g/mol Ponto de ebulição: 1560 °C Ponto de Fusão: 733 °C Densidade: 5.18 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016004 Número CAS: 14457-87-5 EINECS: 238-447-0 Merck Index: 14,1995 |