Metanol ≥99.8% para LC-MS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
47192.K2
47192.M1
47192.K2EA
75
EUR
47192.K2
47192.M1
Metanol ≥99.8% para LC-MS
Metanol
Purity: 99.8+%
CAS No.: 67-56-1
Molecular Formula: CH4O
Formula Weight: 32.04
Flash Point: 11°(52°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.791
Refractive Index: 1.3290
Appearance: Colourless
Odour: Mild
Melting Point: -98°
Boiling Point: 64.7°
Beilstein Reference: 1098229
UN No.: UN1230
MDL No.: MFCD00004595
Applications: Solvent for LC-MS analysis
Fórmula:
CH₃OH Ponto de ebulição: 64,7 °C Ponto de Fusão: –98 °C Densidade: 0,791 Ponto de Inflamação: 11 °C (52 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004595 Número CAS: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3,II Merck Index: 14,5957 |