Lutetium tribromide, ultra seco ≥99.99% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Ampolado sob argônio
47190.03
47190.06
47190.03EA
88.5
EUR
47190.03
47190.06
Lutetium tribromide, ultra seco ≥99.99% (baseado nos metais)
Lutetium tribromide
Purity: 99.99%
CAS No.: 14456-53-2
Molecular Formula: LuBr3
Formula Weight: 414.68
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049965
Fórmula:
Br₃Lu Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049965 Número CAS: 14456-53-2 EINECS: 238-446-5 |