Lanthanum(III) iodide, ultra seco ≥99.99% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Ampolado sob argônio
Purity: 99.99%
CAS No.: 13813-22-4
Molecular Formula: LaI3
Formula Weight: 519.62
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
Appearance: Off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 772°
MDL No.: MFCD00049470
Fórmula:
I₃La Ponto de Fusão: 772 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049470 Número CAS: 13813-22-4 EINECS: 237-465-6 |