Print…
Cloreto de Ruténio (III) Ru ≥ 47,7%, anidro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ruthenium trichloride
47182.04 47182.09
47182.04EA 152 EUR
47182.04 47182.09
Cloreto de Ruténio (III) Ru ≥ 47,7%, anidro
Cloreto de Ruténio (III)
CAS No.: 10049-08-8 Molecular Formula: Cl3Ru Formula Weight: 207.43 Physical Form: Powder Density: 3.110 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Black Odour: Pungent Melting Point: 500° dec. UN No.: UN3260 MDL No.: MFCD00011208
Fórmula: Cl₃Ru
Ponto de Fusão: >500 °C (decomposição)
Densidade: 3,110
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011208
Número CAS: 10049-08-8
EINECS: 233-167-5
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8302