Chromium(II) chloride ≥99.9% (baseado em metais) -80 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Chromium dichloride
47176.03
47176.06
47176.14
47176.03EA
63
EUR
47176.03
47176.06
47176.14
Chromium(II) chloride ≥99.9% (baseado em metais) -80 mesh
Chromium(II) chloride
Purity: 99.9%
CAS No.: 10049-05-5
Molecular Formula: Cl2Cr
Formula Weight: 122.9
Physical Form: -80 Mesh Powder
Density: 2.878
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Grey
Odour: Odourless
Melting Point: 824°
UN No.: UN3260
MDL No.: MFCD00010947
Fórmula:
Cl₂Cr Ponto de Fusão: 824 °C Densidade: 2,878 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010947 Número CAS: 10049-05-5 EINECS: 233-163-3 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,2244 |