Bismuth(III) bromide, anidro ≥99.999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
47175.03
47175.06
47175.03EA
111
EUR
47175.03
47175.06
Bismuth(III) bromide, anidro ≥99.999% (baseado em metais)
Bismuth(III) bromide
Purity: 99.999%
CAS No.: 7787-58-8
Molecular Formula: BiBr3
Formula Weight: 448.71
Physical Form: Powder
Density: 5.72
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Yellow
Odour: Acidic
Melting Point: 218°
Boiling Point: 453°
UN No.: UN3260
MDL No.: MFCD00014195
Fórmula:
BiBr₃ Peso Molecular: 448.69 g/mol Ponto de ebulição: 453 °C Ponto de Fusão: 218 °C Densidade: 5.72 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014195 Número CAS: 7787-58-8 EINECS: 232-121-1 UN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 12,01299 |