Óxido de alumínio ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
47171.A3
47171.36
47171.A3EA
380
EUR
47171.A3
47171.36
Óxido de alumínio ≥99%
Óxido de Alumínio
Purity: 99%
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: 32-63 Micron APS Powder, S.A. 200m2/g
Density: 3.965
Refractive Index: 1.768
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 2045°
Boiling Point: 2980°
MDL No.: MFCD00003424
Fórmula:
Al₂O₃ Peso Molecular: 101.96 g/mol Ponto de ebulição: 2980 °C Ponto de Fusão: 2045 °C Densidade: 3.965 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003424 Número CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 Merck Index: 14,356 |