Aluminium iodide, dry_ultra 99,999 Metals basis
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Aluminum iodide
ampuled under argon
47170.06
47170.14
47170.PF
47170.06EA
309
EUR
47170.06
47170.14
47170.PF
Aluminium iodide, dry_ultra 99,999 Metals basis
Aluminium iodide
Purity: 99.999%
CAS No.: 7784-23-8
Molecular Formula: AlI3
Formula Weight: 407.69
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 3.98
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
Appearance: White to brownish-purple
Odour: Pungent
Melting Point: 191°
Boiling Point: 360°
UN No.: UN3260
MDL No.: MFCD00003427
Fórmula:
AlI₃ Peso Molecular: 407.7 g/mol Ponto de ebulição: 360 °C Ponto de Fusão: 191 °C Densidade: 3.98 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003427 Número CAS: 7784-23-8 EINECS: 232-054-8 UN: 3260 ADR: 8 II Merck Index: 14,346 |